This product is HRP conjugated.
SAB2702219
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse
clone GT359, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
1920,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1920,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT359, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
0.4mg/mL
metody
western blot: 1:1000-1:20000
izotyp
IgG3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
I was wondering if the Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse (SAB2702219-100UL) was HRP conjugated or not?