Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2702218
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse
clone GT359, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Znacznik histydynowy myszy anty-Hexa
Wybierz wielkość
100 μL
2910,00 zł
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT359, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
izotyp
IgG3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
6X His is a histidine tag that consists of a series of histidine residues at the amino or carboxy terminus of a protein.
Immunogen
The immunogen used to generate this antibody corresponds to 6X His tag
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ELISA: 1:1000-1:10000, ICC/IF: 1:100-1:2000, IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse has been used in Co-Immunoprecipitation (Co-IP) and immunoblotting.
Działania biochem./fizjol.
6X His tag does not affect the structure and function of protein and can be used in antibody production. It is also used to purify proteins under native or denaturing form.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Inne uwagi
Purification: Affinity purified by Protein G
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Disrupting CD147-RAP2 interaction abrogates erythrocyte invasion by Plasmodium falciparum.
Z Meng-Yao, et al.
Blood, 131(10), 1111-1121 (2018)
Mohaddeseh Nasir Shirazi et al.
Iranian journal of biotechnology, 22(1), e3602-e3602 (2024-06-03)
Uricase or urate oxidase, as a therapeutic enzyme, is extensively applied to oxidize accumulated uric acid in the body to soluble form to treat related illnesses. This study was conducted with the aim of searching for potential sources of uricase-producing
SKP2-and OTUD1-regulated non-proteolytic ubiquitination of YAP promotes YAP nuclear localization and activity.
Yao F, et al.
Nature Communications, 9(1), 2269-2269 (2018)
Jordan Demone et al.
PloS one, 17(12), e0277668-e0277668 (2022-12-15)
Agroinfiltration is a method used in biopharming to support plant-based biosynthesis of therapeutic proteins such as antibodies and viral antigens involved in vaccines. Major advantages of generating proteins in plants is the low cost, massive scalability and the rapid yield
Erratum: Engineering of the Recombinant Expression and PEGylation Efficiency of the Therapeutic Enzyme Human Thymidine Phosphorylase.
Frontiers Production Office
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 10, 878674-878674 (2022)