Kluczowe dokumenty
11922416001
Roche
Anty-His6
from mouse IgG1
Synonim(y):
chromatografia powinowactwa chelatów metali
Wybierz wielkość
2120,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2120,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
lyophilized
opakowanie
pkg of 100 μg
producent / nazwa handlowa
Roche
izotyp
IgG1
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Working concentration: Working concentration of conjugate depends on application and substrate.
The following concentrations should be taken as a guideline:
- ELISA: for detection 0.1 μg/ml; for coating 1 to 5 μg/ml
- Immunoprecipitation: 0.5 to 5 μg/ml
- Western blot: 0.2 to 0.5 μg/ml
Rekonstytucja
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?