Merck
SAB4200853
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PBP2aMRSA, mysie monoklonalne
clone 38, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Białko 2a wiążące penicylinę indukowane anty-beta-laktamem
Wybierz wielkość
25 μL
729,00 zł
100 μL
1860,00 zł
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
729,00 zł
100 μL
1860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
38, monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole recombinant PBP2a protein
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Zakażenia wywołane przez gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA) są głównym powodem do niepokoju dla klinicystów, charakteryzując się wysoką śmiertelnością i zachorowalnością w porównaniu do zakażeń wywołanych przez gronkowce wrażliwe na metycylinę.2
Specyficzność
Monoklonalne przeciwciało anty-PBP2a MRSA specyficznie rozpoznaje białko PBP2a z gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA). Przeciwciało reaguje zarówno z denaturowanym rekombinowanym białkiem PBP2a, jak i lizatami bakteryjnymi w Immunoblot.1 Przeciwciało rozpoznaje PBP2a w komórkach MRSA zarówno w fazie wykładniczej, jak i stacjonarnej, jednak nie zaobserwowano reakcji krzyżowej z wrażliwym na metycylinę Staphylococcus aureus (PBP2a ujemny) i E. coli.1
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym w immunoblottingu1 (~76 kDa), ELISA1, rezonansie plazmonów powierzchniowych (SPR)1 i cytometrii przepływowej1.
Działania biochem./fizjol.
Oporność S. aureus na metycylinę i wszystkie antybiotyki beta-laktamowe wynika z aktywności białka PBP2a (tj. białka wiążącego penicylinę 2a), które znajduje się w ścianie komórkowej opornych szczepów.3-4 PBP2a jest kodowane przez gen mecA i należy do rodziny białek wiążących penicylinę (PBP). PBP są enzymami związanymi z błoną, które katalizują reakcję transpeptydylacji niezbędną do sieciowania łańcuchów peptydoglikanu.5-6 W przeciwieństwie do wszystkich PBP, PBP2a ma niskie powinowactwo do wszystkich antybiotyków ß-laktamowych.7 Dlatego w obecności antybiotyków ß-laktamowych, podczas gdy normalne PBP są blokowane, PBP2a jest w stanie kontynuować katalizowanie reakcji transpeptydylacji umożliwiających syntezę ściany komórkowej.4 Białko PBP2a jest sugerowane jako obiecujący kandydat do opracowania szczepionki przeciwko MRSA.8
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący Stężenie przeciwciała: ~ 1,0 mg/ml
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro , zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does that work for immunofluorescence?
    1 answer
    1. This product has not been tested specifically for immunofluorescence applications. However, as per the product datasheet, the antibody SAB4200853 may be used in various immunochemical techniques including Immunoblotting, Surface Plasmon Resonance, and Flow cytometry. To obtain the best results in different techniques and preparations, it is recommended to determine optimal working concentration by titration test.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/140/775/sab4200853-dat.pdf
      Helpful?
  2. What would be a good PBP control protein of this class in methicillin-sensitive cultures?
    1 answer
    1. The following paper shows how the antibody was characterized, and may contain useful information for additional controls: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/mab.2015.0013?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed.