Kluczowe dokumenty
SAB4200859
Przeciwciało przeciwko gronkowcowejenterotoksynie B, mysie monoklonalne
clone SEB4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Enterotoksyna typu B, SEB
Wybierz wielkość
741,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
741,00 zł
Polecane produkty
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
klon
SEB4
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
Staphylococcus aureus ((Staphylococcal enterotoxin B))
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 0.12-0.25 μg/mL using 1 μg/ml staphylococcal enterotoxin B for coating.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using staphylococcal enterotoxin B.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)