Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.25 mg | Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 959,00 zł |
Informacje o tej pozycji
959,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.25 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
ELISA:
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse |
| conjugate PE | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c