Merck
SAB4200801
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RabbitIgG (specyficzne dla łańcucha γ), mysie monoklonalne
clone RG-96, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Immunoglobulina przeciw królikowi
Wybierz wielkość
25 μL
682,00 zł
100 μL
1840,00 zł
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
682,00 zł
100 μL
1840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RG-96, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 10 μg/mL rabbit IgG for coating
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Pierwotne przeciwciała królicze są szeroko stosowane w badaniach naukowych w różnych technikach testowych. Wtórne przeciwciała stosowane do wykrywania przeciwciał króliczych mogą nie być specyficzne dla immunoglobulin króliczych i w wielu przypadkach będą również rozpoznawać inne immunoglobuliny występujące w badanej próbce. Powoduje to potrzebę rozległej adsorpcji drugiego przeciwciała. Dlatego użycie przeciwciała monoklonalnego przeciwko króliczym IgG, które jest pozbawione zdolności wiązania z innymi gatunkami, może służyć jako przydatne narzędzie badawcze w wielu zastosowaniach. Przeciwciało monoklonalne przeciwko króliczej IgG (specyficzne dla łańcucha γ) rozpoznaje epitop zlokalizowany na ciężkim łańcuchu γ króliczej IgG. Przeciwciało nie reaguje z króliczymi IgA, IgM ani łańcuchami lekkimi. Nie obserwuje się reaktywności krzyżowej z IgG pochodzącymi od bydła, kota, kurczaka, psa, kozy, konia, człowieka, świni lub owcy.
Immunogen
oczyszczone królicze IgG
Zastosowanie
Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym ELISA, Immunoblotting i Immunohistochemia.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Changyu Huang et al.
BMC immunology, 24(1), 55-55 (2023-12-22)
The interaction between the nervous system and the immune system can affect the outcome of a bacterial infection. Staphylococcus aureus skin infection is a common infectious disease, and elucidating the relationship between the nervous system and immune system may help