Przejdź do
56834
Immunoglobulin G from human serum
≥95% (GE)
Synonim(y):
Human IgG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Technique(s):
radioimmunoassay: suitable
Species reactivity:
-
Application:
RIA
Citations:
22
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (GE)
form
powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
impurities
≤1.0% sodium, ≤15% water
solubility
0.1 M NaCl: 10 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Immunoglobulin G (IgG) subtype is the most abundant serum immunoglobulins of the immune system. It is secreted by B cells and is found in blood and extracellular fluids. IgG provides protection from infections caused by bacteria, fungi and viruses. Maternal IgG is transferred to fetus through the placenta that is vital for immune defence of the neonate against infections[1]
Human IgG is purified from normal human serum and contains =1.0% sodium and =15% water.
Application
Immunoglobulin G from human serum may be used as a standard in solid-phase RIA,[2] and to ensure precipitation in RIA for acetylcholine receptor and anti-acetylcholine receptor antibody.[3] It may be used in preparation of soluble antigen containing tyrosine residues for iodination.[4]
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I2511I4131I5506
form
fibers
form
buffered aqueous solution
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M NaCl: 10 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
impurities
≤1.0% sodium, ≤15% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
assay
≥95% (GE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)