Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 852,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
5 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
852,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable, indirect ELISA: 1:15,000 | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 |
| species reactivity mouse | species reactivity - | species reactivity mouse | species reactivity - |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?