Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2640,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~38 kDa
species reactivity
rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Tgoln1(192152)
General description
Immunogen
Application
- immunofluorescence
- western blotting
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information rat ... Tgoln1(192152) | Gene Information human ... PDCD6IP(10015) | Gene Information human ... LRP1(4035) | Gene Information human ... SYN2(6854) |
| mol wt antigen ~38 kDa | mol wt antigen ~95 kDa | mol wt antigen ~500 kDa | mol wt antigen ~54 kDa (synapsin IIb), antigen ~74 kDa (synapsin IIa) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?