Merck
AMAB90988
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDIA3 antibody produced in mouse
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2444, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-ERp57, Monoclonal Anti-ERp60, Monoclonal Anti-ERp61, Monoclonal Anti-GRP57, Monoclonal Anti-GRP58, Monoclonal Anti-HsT17083, Monoclonal Anti-P58, Monoclonal Anti-PI-PLC
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL2444, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:5000- 1:10000
izotyp
IgG1
sekwencja immunogenna
PTLKIFRDGEEAGAYDGPRTADGIVSHLKKQAGPASVPLRTEEEFKKFISDKDASIVGFFDDSFSEAHSEFLKAASNLRDNYRFAHTNVESLVNEYDDNGEGIILFRPSHLTNKFEDK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDIA3(2923)
Opis ogólny
PDIA3 (protein disulfide isomerase family A member 3) jest również znana jako ERp57. Występuje w cytoplazmie, jądrze i retikulum endoplazmatycznym. ERp57 jest składnikiem multimerycznego kompleksu receptora spermatozoa-zona pellucida (ZP). Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 15q15.
Przeciwciała monoklonalne anty-PDIA3 Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i
Immunogen
Rodzina izomeraz disiarczkowych białka A, członek 3
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-PDIA3 zostało użyte w immunofluorescencji.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
PDIA3 (członek rodziny A izomerazy disiarczkowej białek 3) uczestniczy w stresie retikulum endoplazmatycznego (ERS) indukowanym przez wirusy. Odgrywa ważną rolę w procesie nowotworzenia. ERp57 bierze udział w generowaniu głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy I (MHC I), wpływając na immunogenność komórek nowotworowych. Reguluje również status tiolowo-dwusiarczkowy białek. PDIA3 jest powiązany z kilkoma chorobami, takimi jak rak, zaburzenia prionowe, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86567
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The roles of protein disulphide isomerase family A, member 3 (ERp57) and surface thiol/disulphide exchange in human spermatozoa-zona pellucida binding.
Wong CW, et al.
Human Reproduction, 32(4), 733-742 (2017)
Elena P Kolpikova et al.
Viruses, 12(3) (2020-03-07)
Zika virus (ZIKV) is an emergent member of the Flaviviridae family which causes severe congenital defects and other major sequelae, but the cellular processes that support ZIKV replication are incompletely understood. Related flaviviruses use the endoplasmic reticulum (ER) as a
Increased ERp57 Expression in HBV-Related Hepatocellular Carcinoma: Possible Correlation and Prognosis.
Miao L, et al.
BioMed Research International, 2017, 1252647-1252647 (2017)
Expression profiles of subtracted mRNAs during cellular senescence in human mesenchymal stem cells derived from bone marrow.
Jung KY, et al.
Experimental Gerontology, 48(5), 464-471 (2013)
Comparative Analysis of the Interaction between Different Flavonoids and PDIA3.
Giamogante F, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, 4518281-4518281 (2016)