Merck
SAB4200235
Sigma-Aldrich
Anti-TGN46 antibody, Mouse monoclonal
clone TGN46-52, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Trans-Golgi network protein, 46-kD
Wybierz wielkość
200 μL
1617,00 zł
1617,00 zł
Cena katalogowa2310,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1617,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1617,00 zł
Cena katalogowa2310,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TGN46-52, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 80-100 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human TGN46
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGN46(10618)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-TGN46 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy TGN46-52 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym fragmentowi ludzkiego TGN46 sprzężonego z KLH. Białko sieci trans-Golgiego 46-kDa (TGN46), jest silnie glikozylowanym białkiem, zawierającym peptyd sygnałowy, domenę lumenalną, domenę rozprzestrzeniającą błonę i domenę cytoplazmatyczną. Region obejmujący błonę i ogon cytoplazmatyczny zawierają sygnały retencji i pobierania dla lokalizacji w TGN.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-TGN46 produkowane u myszy zostało użyte w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Białko sieci trans-Golgiego, 46-kDa (TGN46) jest zaangażowane w regulację ruchu błonowego do i z TGN. Konstytutywnie krąży między TGN a błoną plazmatyczną, powracając przez endosomy.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new class of carriers that transport selective cargo from the trans Golgi network to the cell surface
Wakana Y, et al.
The Embo Journal, 31(20), 3976-3990 (2012)
Golgi self-correction generates bioequivalent glycans to preserve cellular homeostasis
Mkhikian H, et al.
eLife, 5(20), e14814-e14814 (2016)
Protein kinase D regulates the fission of cell surface destined transport carriers from the trans-Golgi network
Liljedahl M, et al.
Cell, 104(3), 409-420 (2001)
Haik Mkhikian et al.
eLife, 5 (2016-06-09)
Essential biological systems employ self-correcting mechanisms to maintain cellular homeostasis. Mammalian cell function is dynamically regulated by the interaction of cell surface galectins with branched N-glycans. Here we report that N-glycan branching deficiency triggers the Golgi to generate bioequivalent N-glycans
Maorong Chen et al.
eLife, 9 (2020-09-15)
Wnt signaling through the Frizzled (FZD) family of serpentine receptors is essential for embryogenesis and homeostasis, and stringent control of the FZD protein level is critical for stem cell regulation. Through CRISPR/Cas9 genome-wide screening in human cells, we identified TMEM79/MATTRIN