Kluczowe dokumenty
SAB2500203
Sigma-Aldrich
Anti-Cathepsin K antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CTSK, Anti-CTSO, Anti-CTSO1, Anti-CTSO2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSK(1513)
Opis ogólny
Prokatepsyna K jest nieaktywnym proenzymem katepsyny K. Katepsyna K jest lizosomalną proteazą cysteinową i częścią rodziny proteaz cysteinowych papainy. Ulega ekspresji w osteoklastach. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q21.
Immunogen
Peptide with sequence C-KTHRKQYNNKVDE from the internal region (near N-terminus) of the protein sequence according to NP_000387.1.
Działania biochem./fizjol.
Katepsyna K odgrywa rolę w resorpcji i przebudowie kości. Wykazuje ona aktywność hydrolazy potrójnego helikalnego kolagenu. Mutacje w genie kodującym to białko zostały powiązane z piknodysostozą.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guangxian Zhao et al.
PloS one, 10(8), e0136093-e0136093 (2015-08-25)
Cysteinyl cathepsin K (CatK) is one of the most potent mammalian collagenases involved in cardiovascular disease. Here, we investigated the clinical predictive value of serum CatK levels in patients with chronic heart failure (CHF). We examined 134 patients with CHF
Joaquín Bobillo Lobato et al.
Medicina clinica, 145(7), 281-287 (2015-02-11)
Gaucher disease is an inherited disorder caused by deficit of acid β-glucocerebrosidase, responsible for the degradation of glucosylceramide to ceramide and glucose. Although the disorder is primarily hematologic, bone is the second most commonly affected structure. Cathepsin K (CATK) is
Adeleke H Aguda et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(49), 17474-17479 (2014-11-26)
Cathepsin K is the major collagenolytic protease in bone that facilitates physiological as well as pathological bone degradation. Despite its key role in bone remodeling and for being a highly sought-after drug target for the treatment of osteoporosis, the mechanism
Jaime Toral-López et al.
Journal of investigative medicine : the official publication of the American Federation for Clinical Research, 59(2), 277-280 (2010-11-26)
Pycnodysostosis, an autosomal recessive skeletal dysplasia, is characterized by short stature, osteosclerosis, delayed cranial suture closure, hypoplastic mandible, acro-osteolysis, hypoplastic clavicle, and dental anomalies. The disorder is caused by CTSK gene defects, a gene localized on 1q21. To describe the
Xianglan Huang et al.
Calcified tissue international, 96(5), 373-378 (2015-03-03)
Pycnodysostosis is a rare autosomal recessive skeletal dysplasia characterized by short stature, osteosclerosis, acro-osteolysis, frequent fractures, and skull deformities. Mutation in the gene encoding cathepsin K (CTSK), which is a lysosomal cysteine protease, has been found to be responsible for