Merck
C8243
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cathepsin K antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone CL124-1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CTSK, Anti-CTSO2, Anti-PKND, Anti-PYCD
Wybierz wielkość
100 μL
2300,00 zł
200 μL
2730,00 zł
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2300,00 zł
200 μL
2730,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL124-1H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~27 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 10-20 μg/mL using total cell extracts of HCT-116 cells
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSK(1513)
Opis ogólny
Katepsyny to proteazy, które normalnie zlokalizowane są w lizosomach prawie wszystkich komórek ssaków, ale w pewnych warunkach mogą być wydzielane z komórki. Katepsyny są klasyfikowane na podstawie ich funkcji i obecności miejsca aktywnego, takiego jak katepsyna B, D, K, V, F itp.
Monoklonalna anty-katepsyna K (izotyp mysiej IgG2b) pochodzi z hybrydomy CK124-1H6 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych rekombinowaną ludzką katepsynę K.
Specyficzność
The antibody does not cross react with the closely related lysosomal cysteine proteases cathepsins L, B, H, S, V and W.
Immunogen
recombinant human cathepsin K. The antibody epitope resides within the peptide sequence RGYREIPEGNEKAL that corresponds to amino acids 222-235.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciwko katepsynie K produkowane u myszy zostało wykorzystane w testach western blot i testach immunoenzymatycznych (ELISA).
Działania biochem./fizjol.
Katepsyny są zaangażowane w różne funkcje, takie jak wewnątrzkomórkowa degradacja egzogennych i endogennych białek, aktywacja prekursorów enzymów oraz inwazja i przerzuty nowotworowe. Spośród wszystkich typów, katepsyna K (Ctsk) ulega wysokiej ekspresji w osteoklastach, które odgrywają kluczową rolę w przebudowie i resorpcji kości. Białko katepsyny K wykryto w pierwotnym raku piersi i raku prostaty, gdzie bierze udział w procesie inwazyjnym raka prostaty, raka tarczycy, gruczolakoraka płuc i raka piersi. Jego niedobór powoduje piknodysostozę, rzadką dysplazję kości o fenotypie podobnym do osteopetrozy.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dieter Brömme et al.
Expert opinion on investigational drugs, 18(5), 585-600 (2009-04-25)
Cathepsin K is a highly potent collagenase and the predominant papain-like cysteine protease expressed in osteoclasts. Cathepsin K deficiencies in humans and mice have underlined the central role of this protease in bone resorption and, thus, have rendered the enzyme
Fabien Lecaille et al.
Biochimie, 90(2), 208-226 (2007-10-16)
Cysteine cathepsins (11 in humans) are mostly located in the acidic compartments of cells. They have been known for decades to be involved in intracellular protein degradation as housekeeping proteases. However, the discovery of new cathepsins, including cathepsins K, V
F H Drake et al.
The Journal of biological chemistry, 271(21), 12511-12516 (1996-05-24)
Random high throughput sequencing of a human osteoclast cDNA library was employed to identify novel osteoclast-expressed genes. Of the 5475 ESTs obtained, approximately 4% encoded cathepsin K, a novel cysteine protease homologous to cathepsins S and L; ESTs for other
P Garnero et al.
The Journal of biological chemistry, 273(48), 32347-32352 (1998-11-21)
Type I collagen fibers account for 90% of the organic matrix of bone. The degradation of this collagen is a major event during bone resorption, but its mechanism is unknown. A series of data obtained in biological models strongly suggests
Juliana Mozer Sciani et al.
The journal of venomous animals and toxins including tropical diseases, 19(1), 33-33 (2013-12-18)
Echinometra lucunter is a common American sea urchin responsible for the majority of the marine accidents in Brazil. Although not lethal, these accidents are reported to be extremely painful. Recently, our group described the presence of toxins in its spines