Kluczowe dokumenty
SAB2107961
Sigma-Aldrich
Anti-TFEB antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, bovine, guinea pig, mouse, rat, yeast, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFEB(7030)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego TFEB
Działania biochem./fizjol.
TFEB jest członkiem podstawowej rodziny czynników transkrypcyjnych Helix-Loop-Helix-Zipper. TFEB może wiązać DNA jako homodimer lub jako heterodimer z trzema blisko spokrewnionymi członkami rodziny: MITF, TFE3 i TFEC. Ostatnio wykazano, że translokacja t(6;11)(p21;q12) powoduje fuzję genu Alpha na 11q12 z genem czynnika transkrypcyjnego TFEB na 6p21. Ta translokacja ostatecznie prowadzi do rozwoju raka nerki.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SLSKKDLDLMLLDDSLLPLASDPLLSTMSPEASKASSRRSSFSMEEGDVL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)