ZRB1970
Anti-IL-6 Antibody, clone 1G18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Interleukin-6, B-cell hybridoma growth factor, Interleukin HP-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G18, recombinant monoclonal
opis
1G18 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 24.38 kDa
observed mol wt ~18 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... IL6(16193)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant mouse IL-6.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant mouse IL-6.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound murine IL-6 peptide with a KD of 1.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IL-6 in mouse spleen and human tonsil tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected IL-6 in one million RAW264.7 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.