Kluczowe dokumenty
SAB5500193
Sigma-Aldrich
Anti-VPAC1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP234, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-II, Anti-V1RG, Anti-VIP-R-1, Anty-HVR1, Anty-PACAP-R-2, Anty-PACAP-R2, Anty-RDC1, Anty-VAPC1, Anty-VIPR, Anty-VIRG, Anty-VPAC1, Anty-VPAC1R, Anty-VPCAP1R
Wybierz wielkość
100 μL
1450,00 zł
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP234, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
pig, rat, mouse
metody
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIPR1(7433)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Receptory wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP) 1 i 2, określane jako VPAC1 i VPAC2, są członkami rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G 7. Oba receptory wiążą się z VIP i przysadkowym polipeptydem aktywującym cyklazę adenylanową (PACAP). Interakcja VIP i VPAC1 hamuje proliferację megakariocytów i indukuje tworzenie płytek krwi. VPAC1 ulega ekspresji w podzbiorze komórek jednojądrzastych i ulega wysokiej ekspresji w niektórych gruczolakorakach płuc.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z ludzkiego białka VPAC1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)