Kluczowe dokumenty
SAB4200803
Przeciwciało anty-TFE3wytwarzane u królika
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-BHLHe33, Anty-ClassE basic helix-loop-helix protein 33, Czynnik antytranskrypcyjnyE3
Wybierz wielkość
736,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
736,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 4-8 μg/mL using human HeLa cells extract
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFE3(7030)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-TFE3 specyficznie rozpoznaje TFE3 pochodzenia ludzkiego i mysiego.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)