Kluczowe dokumenty
SAB1304901
Sigma-Aldrich
ANTI-CCL22 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C-C motif chemokine 22, CCL22, MDC, SCYA22
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
10625 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCL22(6367)
Opis ogólny
Chemokina pochodząca z makrofagów (MDC) jest również znana jako ligand chemokiny 22 z motywem C-C (CCL22). Jest to chemokina CC, która jest wytwarzana w komórkach B, makrofagach, komórkach dendrytycznych pochodzących z monocytów, aktywowanych komórkach NK i limfocytach T CD4. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 16. Rekombinowany ludzki MDC jest białkiem o masie 8,0 kDa zawierającym 67 reszt aminokwasowych, w tym cztery wysoce konserwatywne reszty cysteinowe obecne w chemokinach CC.
Działania biochem./fizjol.
Chemokina pochodząca z makrofagów (MDC) sygnalizuje poprzez receptor chemokiny C-C typu 4 (CCR4). Chemokina ta przyciąga monocyty, komórki dendrytyczne i komórki NK oraz wspomaga ich funkcjonowanie. Białko wykazuje aktywność supresyjną wobec ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV). 67-aminokwasowa forma MDC wykazuje zmniejszoną aktywność chemoatrakcyjną, ale zachowuje aktywność hamującą HIV. Ulega ekspresji w różnych nowotworach i bierze udział w rekrutacji limfocytów T regulatorowych (Treg) w obrębie guza.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satoshi Kimura et al.
Journal of atherosclerosis and thrombosis, 25(12), 1240-1254 (2018-05-26)
CCL22, mainly synthesized by monocyte-derived alternative (M2) macrophages, belongs to the CC family of chemokines and is involved in monocyte migration and recruitment. We have previously investigated CCL22 and histamine in atherosclerosis. Here, we investigated the hypothesis that CCL22 is
Dong Wang et al.
Cancer letters, 452, 244-253 (2019-04-01)
Immune dysfunction often occurs in malignant pleural effusion (MPE). In our previous study, TGF-β derived predominantly from macrophages plays an important role in impairing T cell cytotoxicity in MPE. Therefore, we aimed to investigate whether other immunoregulatory cells and factors
Hai-Xiang Gao et al.
Experimental lung research, 45(1-2), 1-12 (2019-04-30)
Objective: To study the role of miR-34c-5p targeting CCL22 in affecting the progression of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Methods: The dual-luciferase reporter gene assay was applied to verify the targeting relationship of miR-34c-5p and CCL22. The rats were randomly
Kathy Matuszewska et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(5), 1624-1638 (2018-09-13)
Intravenous delivery of oncolytic viruses often leads to tumor vascular shutdown, resulting in decreased tumor perfusion and elevated tumor hypoxia. We hypothesized that using 3TSR to normalize tumor vasculature prior to administration of an oncolytic Newcastle disease virus (NDV) would
Suppression of intratumoral CCL22 by type i interferon inhibits migration of regulatory T cells and blocks cancer progression.
Anz D
Cancer Research, 75(21), 4483-4493 (2015)