Merck
S6445
Sigma-Aldrich
S-2E
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
(S)-(+)-4-[1-(4-tert-Butylphenyl)-2-oxo-pyrrolidin-4-yl]methoxybenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 11 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N2C[C@@H](COc3ccc(cc3)C(O)=O)CC2=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-22(2,3)17-6-8-18(9-7-17)23-13-15(12-20(23)24)14-27-19-10-4-16(5-11-19)21(25)26/h4-11,15H,12-14H2,1-3H3,(H,25,26)/t15-/m0/s1
Klucz InChI
YZADMDZNVOBYGR-HNNXBMFYSA-N
Zastosowanie
S-2E może być stosowany w badaniach sygnalizacji komórkowej.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor reduktazy HMG-CoA i karboksylazy acetylo-CoA.
Inhibitor reduktazy HMG-CoA i karboksylazy acetylo-CoA. W wątrobie S-2E jest przekształcany w aktywny metabolit, S-2E-CoA. S-2E-CoA niekompetycyjnie hamował aktywność enzymatyczną zarówno reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu-A (HMG-CoA), jak i karboksylazy acetylo-CoA przy K(i)=18,11 mikroM i K(i)=69,2 mikroM, odpowiednio.
Opakowanie
Wysyłka w atmosferze azotu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.