Przejdź do
T6575
TOFA
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(Tetradecyloxy)-2-furoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
867,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
867,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
112-115 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCOc1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C19H32O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-22-18-15-14-17(23-18)19(20)21/h14-15H,2-13,16H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
CZRCFAOMWRAFIC-UHFFFAOYSA-N
Application
TOFA has been used as an ACC inhibitor to study its effect on insulin secretion in INS-1E cells[1].
TOFA has been used as a lipid biosynthesis inhibitor in mesenchymal stromal cells (MSCs), human pluripotent stem cells., an acetyl-CoA carboxylase 1 inhibitor in murine adipocyte cell lines., a lipolysis inhibitor in cancer stem cells (CSCs).
Biochem/physiol Actions
Studies have reported that TOFA can inhibit the anorectic effect of subcutaneous tamoxifen (TMX) on food intake during refeeding experiments in rats[2].
TOFA is a cell-permeable, potent, reversible, and competitive inhibitor of acetyl-CoA carboxylase (ACC).
TOFA is a cell-permeable, potent, reversible, and competitive inhibitor of acetyl-CoA carboxylase (ACC). TOFA is a key enzyme involved in fatty acid biosynthesis. TOFA inhibits cellular fatty acid synthesis in a dose-dependent manner (IC50 = 4 μM in human breast cancer cell line MCF7).
5-(Tetradecyloxy)-2-furoic acid (TOFA) elicits hypolipidemic functionality by favoring fatty acid breakdown and at the same time preventing biosynthesis. It induces apoptosis in pancreatic cancer cells and favors tumor suppression.
Preparation Note
TOFA is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 2 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
613450SML2533SML2532
TOFA ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T6575
TOFA
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOFA
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)