Merck
613450
TOFA
≥98% (HPLC), Acetyl-CoA carboxylase inhibitor, solid
Synonim(y):
Kwas 5-(tetradecyloksy)-2-furoinowy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.45
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TOFA, A cell-permeable furoic acid compound that acts as a potent, reversible, and competitive inhibitor of acetyl-CoA carboxylase (ACC), a key enzyme involved in the fatty acid biosynthesis.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c(ccc1C(=O)O)OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H32O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-22-18-15-14-17(23-18)19(20)21/h14-15H,2-13,16H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
CZRCFAOMWRAFIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek kwasu furoinowego, który działa jako silny, odwracalny i konkurencyjny inhibitor karboksylazy acetylo-CoA (ACC), kluczowego enzymu zaangażowanego w biosyntezę kwasów tłuszczowych. Hamuje komórkową syntezę kwasów tłuszczowych w sposób zależny od dawki (IC50 = 4 µM w ludzkiej linii komórkowej raka piersi MCF7). Wywołane przez TOFA zmniejszenie stężenia malonylo-CoA niweluje wpływ C75 (nr kat. 341325) na spożycie pokarmu u myszy na czczo i na apoptozę w komórkach nowotworowych.
Przepuszczalny dla komórek, silny, odwracalny i kompetycyjny inhibitor karboksylazy acetylo-CoA (ACC), kluczowego enzymu zaangażowanego w biosyntezę kwasów tłuszczowych. Hamuje komórkową syntezę kwasów tłuszczowych w sposób zależny od dawki (IC50 = 4 µM w ludzkiej linii komórkowej raka piersi MCF7). Wywołane przez TOFA zmniejszenie stężenia malonylo-CoA niweluje wpływ C75 (nr kat. 341325) na przyjmowanie pokarmu przez myszy na czczo oraz na apoptozę komórek nowotworowych.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 4 µM hamujące komórkową syntezę kwasów tłuszczowych w ludzkiej linii komórkowej raka piersi MCF7
Główny cel
Karboksylaza acetylo-CoA (ACC)
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do całkowitej solubilizacji w etanolu może być wymagane lekkie podgrzanie i sonikacja.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Landree, L.E., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 3817.
Zhou, W., et al. 2003. Cancer Res.63, 7330.
Hu, Z., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 12624.
Pizer, E.S., et al. 2000. Cancer Res.60, 213.
Arbeeny, C.M., et al. 1992. J. Lipid Res.33, 843.
Fukuda, N. and Ontko, J.A. 1984. J. Lipid Res.25, 831.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOFA
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
613450-5MG04055977263787