Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2600,00 zł
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(C1=CN[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO3S.K/c10-13(11,12)8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1;
InChI key
KOCDDYKTQUAJNN-BTZXTVEYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP) | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP) | description 99 atom % 13C, 97% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| assay ≥95% (CP) | assay 98% (CP) | assay ≥95% (CP) | assay 97% (CP) |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?