Kluczowe dokumenty
S5939
Sun cap closures
Biofilter, O.D. 18 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Polecane produkty
opis
disposable
Właściwości
autoclavable
śr. zewn.
18 mm
Zastosowanie
agriculture
Opis ogólny
8 mm 0.04 μm polypropylene filter disc with heatproof adhesive. Comes with 20 closures per sheet and 25 total sheets.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)