Kluczowe dokumenty
RES6008H-A7
HEPES, Hemisodium Salt
Synonim(y):
HEPES hemisodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥96.0% NaOH basis (Reverse titration)
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin and microbial; tested
przydatny zakres pH
6.8-8.2
pKa
7.5
przydatność
suitable for manufacturing use
obecność zanieczyszczeń
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
ciąg SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
HEPES Hemisodium can be used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagent formulations.
Opakowanie
RES6008H-A701X: 100 gm container
RES6008H-A702X: 1 kg container
RES6008H-A704X: 10 kg container
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?