product was good and useful as per our company requirement.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
335,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
useful pH range
6.8-8.2
pKa
7.5
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.K/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
KWURIFKZTJGMFD-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.5% (titration) | description dry powder | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T) |
| assay ≥99.5% (titration) | assay - | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form powder | form dry powder | form powder | form powder |
| solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 0.1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 6.8-8.2 |
| pKa 7.5 | pKa 7.5 | pKa - | pKa - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?