Kluczowe dokumenty
RES6007H-A7
HEPES sodium salt
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
przydatny zakres pH
6.8-8.2
pKa (25°C)
7.5
przydatność
suitable for manufacturing use
obecność zanieczyszczeń
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
ciąg SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Zastosowanie
HEPES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagent formulations.
Opakowanie
RES6007H-A701X: 100g container
RES6007H-A702X: 1kg container
RES6007H-A704X: 10kg container
RES6007H-A705X: 25kg container
Informacje prawne
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?