Przejdź do
P3657
Pyridoxal 5′-phosphate hydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
3-Hydroxy-2-methyl-5-([phosphonooxy]methyl)-4-pyridinecarboxaldehyde, Codecarboxylase, PLP, Pyridoxal 5-phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10NO6P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-208-3
Beilstein/REAXYS Number:
234749
MDL number:
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mol wt
Mw 247.14 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
off-white to yellow-brown
mp
140-143 °C
solubility
1 M HCl: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow-green
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C([H])=O)=C1O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyridoxal-phosphate (PLP, pyridoxal-5′-phosphate, P5P) is a prosthetic group of some enzymes. It is the active form of vitamin B6, which comprises three natural organic compounds, pyridoxal, pyridoxamine and pyridoxine. PLP acts as a coenzyme in all transamination reactions, and in some decarboxylation and deamination reactions of amino acids.
Application
  • Hierarchical Surface Architecture of Hemodialysis Membranes for Eliminating Homocysteine Based on the Multifunctional Role of Pyridoxal 5′-phosphate.: Discusses the development of advanced hemodialysis membranes using pyridoxal 5′-phosphate, highlighting its role in reducing homocysteine levels, which could contribute to improved outcomes for dialysis patients (Jiang P et al., 2020).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P925582870P6155
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M HCl: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow-green
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
140-143 °C
mp
140-143 °C
mp
140-143 °C (lit.)
mp
173 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxal 5′-phosphate hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)