Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 996,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4080,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 450,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 53 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
996,00 zł
biological source
non-animal source
Quality Segment
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, tested
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
General description
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline powder | form - | form - | form solid |
| biological source non-animal source | biological source - | biological source - | biological source - |
| impurities endotoxin, heavy metals, trace metals, tested | impurities - | impurities - | impurities - |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| foreign activity cytotoxicity, tested | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?