Kluczowe dokumenty
RAB0545
Sigma-Aldrich
Human IL2RA / Interleukin-2 Receptor Subunit Alpha ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Wybierz wielkość
96 WELLS
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 15 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL2RA(3559)
Opis ogólny
Para przeciwciał dostarczona w tym zestawie wykrywa ludzką podjednostkę alfa receptora interleukiny-2 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)