Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA010553
Sigma-Aldrich
Anti-MFAP5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MAGP-2, Anti-MFAP-5, Anti-MP25, Anti-Microfibril-associated glycoprotein 2, Anti-Microfibrillar-associated protein 5 precursor
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
GVNSQRGDDVTQATPETFTEDPNLVNDPATDETVLAVLADIAPSTDDLASLSEKNTTAECWDEKFTCTRLYSVHRPVKQCIHQLCFTSLRRMYIVNKEICSRLVCKEHEAMKDELCRQMAGLPPRRLRRSNYFRLPPCENV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFAP5(8076)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MFAP5 (microfibrillar associated protein 5), znane również jako MAGP-2 (microfibril-associated glycoprotein 2) jest składnikiem ECM (macierzy zewnątrzkomórkowej) oddziałującym z firbilliną. Występuje w związanych z elastyną lub izolowanych mikrofibrylach. MAGP1 i MAG2 tworzą rodzinę małych białek związanych z mikrofibrylami macierzy zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Microfibrillar-associated protein 5 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-MFAP5 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry[1] against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting.[1] To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
MFAP5 (microfibrillar associated protein 5) oddziałuje z wieloma składnikami mikrofibrylarnymi, w tym fibryliną-1, fibryliną-2, fibuliną-1 i tropoelastyną, a tym samym uczestniczy w fizjologii ECM (macierzy zewnątrzkomórkowej). Mutacje utraty funkcji w tym genie prowadzą do aberracji macierzy, co leży u podstaw patogenezy rodzinnych tętniaków aorty piersiowej i rozwarstwień. Jest markerem chondrocytów i odróżnia je od komórek błony maziowej. W komórkach śródbłonka działa jako antagonista sygnalizacji Notch, ułatwiając w ten sposób wylewanie komórek angiogennych. Białko MFAP5 wpływa na przerzuty i inwazję w raku jajnika, w której pośredniczy FAK (ogniskowa kinaza adhezyjna)/CREB (białko wiążące element odpowiedzi cAMP)/TNNC1 (troponina C typu 1). Białko to służy również jako marker złego rokowania w raku jajnika.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71369
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katarzyna Aleksandra Kujawa et al.
International journal of molecular sciences, 23(24) (2022-12-24)
Ovarian cancer (OC) is usually diagnosed late due to its nonspecific symptoms and lack of reliable tools for early diagnostics and screening. OC studies concentrate on the search for new biomarkers and therapeutic targets. This study aimed to validate the
Qiaoshi Xu et al.
Journal of Cancer, 11(6), 1596-1605 (2020-02-13)
Objective: Microfibrillar-associated protein 5 (MFAP5) is highly expressed in many types of cancers. Our previous study has observed that overexpression of MFAP5 was correlated with lymph nodes metastasis and poor prognosis in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), but
Mathieu Barbier et al.
American journal of human genetics, 95(6), 736-743 (2014-12-01)
Thoracic aortic aneurysm and dissection (TAAD) is an autosomal-dominant disorder with major life-threatening complications. The disease displays great genetic heterogeneity with some forms allelic to Marfan and Loeys-Dietz syndrome, and an important number of cases still remain unexplained at the
Stephen Rapko et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 16(6), 1367-1375 (2010-03-30)
Methods for the lineage identification of cell or tissue-engineered therapeutics must provide a high degree of performance to confidently distinguish the intended cell type from other lineages that could be present in the finished product. For many applications, these methods
Allan R Albig et al.
Microvascular research, 76(1), 7-14 (2008-04-18)
Angiogenesis is highly sensitive to the composition of the vascular microenvironment, however, our understanding of the structural and matricellular components of the vascular microenvironment that regulate angiogenesis and the molecular mechanisms by which these molecules function remains incomplete. Our previous