Merck
RAB0429
Sigma-Aldrich
Human PAI-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant.
Wybierz wielkość
1 KIT
2780,00 zł
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 35 pg/mL
standard curve range: 0.102-25 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SERPINE1(5054)
Opis ogólny
Ludzki PAI-1 (inhibitor aktywatora plazminogenu-1) ELISA (test immunoenzymatyczny) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiego PAI-1 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych. PAI-1 jest inhibitorem proteazy serynowej o masie 45 kDa.[1] Hamuje aktywator plazminogenu i wpływa na proces fibrynolizy, w wyniku czego prowadzi do zakrzepicy. Zmniejszoną fibrynolizę obserwuje się w chorobie niedokrwiennej serca. Natomiast podwyższony poziom PAI-1 obserwuje się w zawale mięśnia sercowego.[2] PAI-1 jest związany z różnymi procesami fizjologicznymi, w tym gojeniem się ran, posocznicą, insulinoopornością, otyłością, miażdżycą, angiogenezą nowotworową, przebudową kości, astmą, reumatoidalnym zapaleniem stawów, kłębuszkowym zapaleniem nerek i przewlekłym stresem.[1]
Immunogen
Rekombinowany ludzki PAI-I
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jessica Perugini et al.
Scientific reports, 12(1), 8331-8331 (2022-05-19)
To establish whether obesity involves activation of endogenous ciliary neurotrophic factor (CNTF) signalling, we evaluated its plasma levels in patients with obesity and correlated its values with the major clinical and haematological indices of obesity, insulin resistance and systemic inflammation.
Brain Edema XI: Proceedings of the 11th International Symposium, 277-277 (1999)
Pleiotropic functions of plasminogen activator inhibitor-1
Lijnen, HR
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(1), 35-45 (2005)
María Paniagua-Sancho et al.
American journal of nephrology, 52(9), 714-724 (2021-09-15)
Acute kidney injury (AKI) is a threatening, multiaetiological syndrome encompassing a variety of forms and damage patterns. AKI lacks sufficiently specific diagnostic tools to evaluate the distinct combination of pathophysiological events underlying each case, which limits personalized and optimized handling.
Gui Yang et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 133(6), 1702-1708 (2014-04-05)
The functions of regulatory T (Treg) cells are important in immunity, and the regulatory mechanisms of Treg cell activities are not fully understood yet. We sought to investigate the role of insulin-like growth factor (IGF) 2 in the upregulation of