Kluczowe dokumenty
GF51233048
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.125 mm, L 1 m, clear clear
Synonim(y):
ES301425
Wybierz wielkość
1 EA
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 512-330-48
Długość
1 m
grubość
0.125 mm
kolor
clear clear
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)