The Follistatin antibodies used in the HCVD4MAG-67K kit are capable of detecting all three isoforms (288, 300, and 315).
HCVD4MAG-67K
11468 Panel kulek magnetycznych 4 dla ludzkiej choroby sercowo-naczyniowej (CVD) - test multipleksowy choroby sercowo-naczyniowej
The analytes available for this multiplex kit are: sE-Selectin, Follistatin, Pecam-1, Pentraxin-3, Tissue Factor (TF), Thrombomodulin, Troponin T (TnT).
Synonim(y):
ludzki panel testów immunologicznych CVD, millipore zestaw multipleksowy ludzkiego CVD, multipleksowy test luminex na ludzkie choroby układu krążenia
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 103%
(Thrombomodulin)
accuracy: 104%
(Pentraxin-3 (PTX3))
accuracy: 104%
(Tissue Factor (TF))
accuracy: 106%
(Pecam-1)
accuracy: 109%
(sE-Selectin)
standard curve range: 0.01-5 ng/mL
(Troponin T (TnT))
standard curve range: 0.04-30 ng/mL
(Follistatin (FST))
standard curve range: 0.14-100 ng/mL
(Pentraxin-3 (PTX3) & Tissue Factor (TF))
standard curve range: 0.27-200 ng/mL
(Pecam-1)
standard curve range: 0.34-250 ng/mL
(Thrombomodulin)
standard curve range: 2.7-2,000 ng/mL
(sE-Selectin)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
11468 Human Cardiovascular Disease (CVD) Panel 4 to 7-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w próbkach ludzkiej surowicy, osocza lub lizatu tkanek/komórek i supernatantu hodowli: sE-selektyna, folistatyna (FST), pecam-1, pentraksyna-3 (PTX-3), czynnik tkankowy (TF), trombomodulina i troponina T. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w dwóch egzemplarzach.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, zapewniający idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie zwiększając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Układ sercowo-naczyniowy
Specyficzność
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami dla analitu a innymi analitami w tym panelu.
Zastosowanie
- Anality: sCD31 (sPecam-1), sE-selektyna, folistatyna (FST), pentraksyna-3 (PTX-3), trombomodulina, czynnik tkankowy (TF), troponina T (TnT)
- Zalecany typ próbki: Ludzka surowica, osocze, supernatanty i lizaty hodowli komórkowych/tkankowych
- Zalecane rozcieńczenie próbki: 25 μl na studzienkę nierozcieńczonej surowicy lub osocza; próbki tkanek/hodowli komórkowych mogą wymagać rozcieńczenia w odpowiednim podłożu kontrolnym
- Czas testu: Przez noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C
- Kategoria badawcza: Choroby układu sercowo-naczyniowego
- Podkategoria badań: Zaburzenia metaboliczne
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Panele multipleksowe CVD, takie jak testy MILLIPLEX®, usprawniają odkrywanie biomarkerów w badaniach nad chorobami układu krążenia.
Learn about biomarkers of cardiovascular disease (CVD) and discover how multiplex CVD panels, such as MILLIPLEX® multiplex assays, are being used to increase the efficiency of biomarker discovery for CVD research.
-
Which isoform of Follistatin (288, 300, or 315) is detected by the Human CVD Panel 4 Milliplex kit (HCVD4MAG-67K)?