Merck
R4393
Sigma-Aldrich
Roxithromycin
95.0-102.0% (HPLC)
Synonim(y):
Erythromycin 9-(-O-[2-methoxyethoxy]methyloxime)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H76N2O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
837.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51282308
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
Próba
95.0-102.0% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
rozpuszczalność
chloroform: soluble 10 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC1OC(=O)C(C)C(OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)C(C)C(OC3OC(C)CC(C3O)N(C)C)C(C)(O)CC(C)C(=N/OCOCCOC)\C(C)C(O)C1(C)O
InChI
1S/C41H76N2O15/c1-15-29-41(10,49)34(45)24(4)31(42-53-21-52-17-16-50-13)22(2)19-39(8,48)36(58-38-32(44)28(43(11)12)18-23(3)54-38)25(5)33(26(6)37(47)56-29)57-30-20-40(9,51-14)35(46)27(7)55-30/h22-30,32-36,38,44-46,48-49H,15-21H2,1-14H3/b42-31+
Klucz InChI
RXZBMPWDPOLZGW-FEMONOMJSA-N
Opis ogólny
Struktura chemiczna: makrolid
Zastosowanie
Roksytromycyna jest półsyntetycznym antybiotykiem makrolidowym. Roksytromycyna jest stosowana do blokowania syntezy białek bakteryjnych. Klinicznie jest stosowana w leczeniu infekcji dróg oddechowych, moczowych i tkanek miękkich. Ma podobne spektrum przeciwdrobnoustrojowe jak erytromycyna, ale jest preferowana w leczeniu niektórych bakterii Gram-ujemnych, takich jak Legionella pneumophila[1].
Działania biochem./fizjol.
Roksytromycyna upośledza aktywację oksydazy NADPH i zmienia translokację jej składników cytozolowych do błony neutrofilów. Jej skład, struktura chemiczna i mechanizm działania są podobne do erytromycyny, azytromycyny i klarytromycyny. Roksytromycyna wiąże się z podjednostką 50S rybosomu bakteryjnego, hamując translokację peptydów[1].
Semisynthetic erythromycin derivative. Impairs NADPH oxidase activation and alters translocation of its cytosolic components to the neutrophil membrane.
Opakowanie
1g,10g
Inne uwagi
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Z Samra et al.
Journal of chemotherapy (Florence, Italy), 23(2), 77-79 (2011-05-17)
The in vitro activity of tetracycline, doxycycline, erythromycin, roxithromycin, clarithromycin, azithromycin, levofloxacin and moxifloxacin was tested against 63 clinical isolates of Ureaplasma urealyticum. The minimal inhibitory concentrations (MICs) and the minimal bactericidal concentrations (MBCs) were determined by the broth microdilution
A Markham et al.
Drugs, 48(2), 297-326 (1994-08-01)
Roxithromycin is a derivative of the macrolide antibacterial erythromycin with in vitro antibacterial activity resembling that of the parent compound. The drug has activity against some Staphylococcus spp., many Streptococcus spp., Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila and Chlamydia
Patorn Piromchai et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (5)(5), CD008233-CD008233 (2011-05-13)
Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common health problem which significantly affects quality of life. A wide range of medical and surgical therapies have been used to treat CRS. Both systemic and topical antibiotics are used with the aim of eliminating
X Wang et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 35(3), 282-289 (2011-07-14)
Tulathromycin is a macrolide antimicrobial agent proposed for therapeutic use in treatment of porcine and bovine respiratory disease. In this study, the absolute bioavailability of tulathromycin solution was investigated in pigs. Eight pigs, with body weight of 20.5 ± 1.6
K Adrjanowicz et al.
Molecular pharmaceutics, 9(6), 1748-1763 (2012-05-01)
Antibiotics are chemical compounds of extremely important medical role. Their history can be traced back more than one hundred years. Despite the passing time and significant progress made in pharmacy and medicine, treatment of many bacterial infections without antibiotics would