Merck
R1658
Sigma-Aldrich
RS-102221 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-dione hydrochloride hydrate, 8-[5-(2,4-Dimethoxy-5-(4-trifluoromethylphenylsulphonam ido)phenyl-5-oxopentyl]-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31F3N4O7S·HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.08 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.Cl.COc1cc(OC)c(cc1NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F)C(=O)CCCCN3CCC4(CC3)NC(=O)NC4=O
InChI
1S/C27H31F3N4O7S.ClH.H2O/c1-40-22-16-23(41-2)20(33-42(38,39)18-8-6-17(7-9-18)27(28,29)30)15-19(22)21(35)5-3-4-12-34-13-10-26(11-14-34)24(36)31-25(37)32-26;;/h6-9,15-16,33H,3-5,10-14H2,1-2H3,(H2,31,32,36,37);1H;1H2
Klucz InChI
IGACJTZTAQBWKN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
RS-102221 is a selective, high affinity 5-HT2C receptor antagonist.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chris M Panzini et al.
Journal of neurochemistry, 143(6), 708-721 (2017-09-28)
In humans a chromosomal hemideletion of the 16p11.2 region results in variable neurodevelopmental deficits including developmental delay, intellectual disability, and features of autism spectrum disorder (ASD). Serotonin is implicated in ASD but its role remains enigmatic. In this study we
Ao Li et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 27(8), 941-950 (2021-05-12)
General anesthesia has been widely applied in surgical or nonsurgical medical procedures, but the mechanism behind remains elusive. Because of shared neural circuits of sleep and anesthesia, whether serotonergic system, which is highly implicated in modulation of sleep and wakefulness