Przejdź do
W0270
WAY 161503 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8,9-Dichloro-2,3,4,4a-tetrahydro-1H-pyrazino[1,2-a]quinoxalin-5(6H)-one hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11Cl2N3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Aby zapytać o ten produkt W0270, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Clc1cc2NC(=O)C3CNCCN3c2cc1Cl
InChI
1S/C11H11Cl2N3O.ClH/c12-6-3-8-9(4-7(6)13)16-2-1-14-5-10(16)11(17)15-8;/h3-4,10,14H,1-2,5H2,(H,15,17);1H
InChI key
YPNWSZJDAKOUAW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The 5-HT2C receptors have been implicated in conditions including obesity, anxiety, depression, OCD, schizophrenia, migraine, nociception and erectile dysfunction.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0588O1266SML0346
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed
originator
Wyeth
originator
-
originator
-
originator
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)