Przejdź do
S006
Ketanserin (+)-tartrate salt
≥97%, 5-HT2 serotonin receptor antagonist, solid
Synonim(y):
3-(2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione (+)-tartrate salt, R 41468 (+)-tartrate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4240,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7430,00 zł
6315,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22FN3O3 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
545.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
281-062-8
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ketanserin (+)-tartrate salt, ≥97%, solid
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.), 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
KMTLTEVOQLMYRS-LREBCSMRSA-N
Gene Information
Application
Ketanserin (+)-tartrate salt has been used:
  • as a 5HT2A antagonist in Krebs-Henseleit buffer solution
  • for hormonal treatment to study the effects of exogenous manipulation of different hormonal systems in interaction with parasite infection on client′s behavior
  • to study the behavioural changes of incision pain rats
Biochem/physiol Actions
Selective 5-HT2 serotonin receptor antagonist.
Selective 5-HT2 serotonin receptor antagonist. Ketanserin significantly reduces nicotine self-administration in rats, supporting an unexpected involvement of serotonin in nicotine addiction.
Ketanserin stimulates collagen synthesis and is involved in wound healing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1236C221V2264
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 3 mg/mL, 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.), DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL, DMSO: soluble (lit.)(lit.), methanol: soluble (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
-
color
off-white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S006-10MG04061836829971
S006-500MG04061832941424
S006-250MG04061836829988
S006-50MG04061836829995