H8520
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
≥98%
Synonim(y):
(±)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, (±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin, (±)-8-OH-DPAT
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
ciąg SMILES
Br[H].CCCN(CCC)C1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3