Przejdź do
W4639
Wash Solution 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
room temp
Quality Segment
General description
This product is used as a column wash after DNA binding performed with GenElute kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure. Ethanol is required as part of the Wash Solution 2 preparation.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W0263C2112L1912
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)