Przejdź do
69312
L-Glyceraldehyde-3-phosphate solution
≥95% (TLC), 8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
Synonim(y):
(2S)-2-Hydroxy-3-phosphonooxypropanal, L-GAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
concentration
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
impurities
≤0.5 mg/mL D-glyceraldehyde-3-phosphate (enzymatic)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C([C@@H](O)COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
LXJXRIRHZLFYRP-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glyceraldehyde 3-phosphate is a potent non-competitive inhibitor of NADP-dependent non-phosphorylating D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase and a substrate for L-Glyceraldehyde 3-phosphate reductase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39705G5251SML2709
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
-
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤0.5 mg/mL D-glyceraldehyde-3-phosphate (enzymatic)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
concentration
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
concentration
8-13 mg/mL in H2O
concentration
45-55 mg/mL in H2O
concentration
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)