Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
acetonitrile solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(OO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18-14-19(17)25-24-18)10-7-4-5-8-11-20(22)23/h4,7,12-13,15-19,21H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,22,23)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
InChI key
YIBNHAJFJUQSRA-YNNPMVKQSA-N
Biochem/physiol Actions
Aryl hydrocarbon receptor (AhR) ligand and activator of the AhR signal transduction pathway. Also acts as a modest ligand of the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR-γ).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?