Kluczowe dokumenty
GEPA15131
Sigma-Aldrich
Cy®5 Maleimide Mono-Reactive Dye
Cytiva PA15131, pack of 1 mg
Wybierz wielkość
1 PKG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.32
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pack of 1 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva PA15131
kolor
Blue
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cy5 Maleimide.
Zastosowanie
The use of mono-reactive maleimides is particularly suited to antibody labeling since the dye molecules are introduced away from the antibody binding site, increasing the chance that functionality of the labeled molecule will be unimpaired.
Cechy i korzyści
  • For the selective labeling of free sulfhydryl groups such as cysteine residues in peptides, Proteins, and oligonucleotides.
  • Particularly suitable for the labeling of antibodies.
  • Large range of bulk packs available for greatest economy.
  • Example protocols included with each dye pack.
Przechowywanie i stabilność
Odtworzony materiał może być przechowywany do 2 tygodni w temperaturze -20°C w podwielokrotnościach, aby uniknąć powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
CyDye:
Cy3B: This product is manufactured under an exclusive license from Carnegie Mellon University and is covered by US patent number 6,133,445 and equivalent patents and patent applications in other countries.
CyQ (or Cy5Q or Cy7Q): These products are covered under US patent number 6,828,116 and equivalent patents and patent applications in other countries in the name of Cytiva.
CytoCy5S: The use of this product in an NTR gene reporter assay is the subject of US patent number 7,579,140 in the name of Cytiva.
CypHer5E: This product or portions thereof is manufactured under license from Carnegie Mellon University and is covered by US patent number 7,615,646.
Cy and CyDye, are - trademarks of Cytiva or one of its subsidiaries.
The purchase of CyDye products includes a limited license to use the CyDye products for internal research and development but not for any commercial purposes. A license to use the Cy and CyDye trademarks for commercial purposes is subject to a separate license agreement with Cytiva. Commercial use shall include:
1. Sale, lease, license or other transfer of the material or any material derived or produced from it.
2. Sale, lease, license or other grant of rights to use this material or any material derived or produced from it.
3. Use of this material to perform services for a fee for third parties, including contract research and drug screening.
If you require a commercial license to use the Cy and CyDye trademarks please contact [email protected].
If you require a commercial license to use this material and do not have one, return this material unopened to Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Sweden and any money paid for the material will be refunded.
Cy is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kwang-Hyun Park et al.
Nature communications, 11(1), 2728-2728 (2020-06-03)
The Pseudomonas putida phenol-responsive regulator DmpR is a bacterial enhancer binding protein (bEBP) from the AAA+ ATPase family. Even though it was discovered more than two decades ago and has been widely used for aromatic hydrocarbon sensing, the activation mechanism