Przejdź do
777315
Cy3-azide
90% (HPLC)
Synonim(y):
Cy3 Azide Fluroescent Probe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
745,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H44N6O10S3 · xC6H16N
Masa cząsteczkowa:
804.95 (salt-free basis)
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352125
Assay:
90% (HPLC)
Form:
solid
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
Application
Azide modified cyanine dye. Can be used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility -DMSO; water; DMF; MeOH
Abs/Em - 553/566 nm
Extinction Coefficient - 151; 000 cm-1M-1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
777323760765744751
description
90% (HPLC)
description
95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
assay
90% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How would you reconstitute this for a concentration of 10 mM? T
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO, water, DMF, and methanol. To reconstitute for a concentration of 10 mM, use the formula:
      Mass (g)=Concentration (mol/L)×Volume (L)×Formula Weight (g/mol)
      For example,
      Mass=10mM×1L×804.95g/mol=8.0495g.
      For future assistance, a molarity calculator is available at https://www.sigmaaldrich.com/support/calculators-and-apps/mass-molarity-calculator