Przejdź do
L2376
Linolenic acid
≥99%
Synonim(y):
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
814,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4770,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.43
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-334-8
Beilstein/REAXYS Number:
1727693
MDL number:
Assay:
≥99%
814,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
omega FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChI key
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
General description
Linolenic acid is an essential fatty acid, which is not produced in the body. Plants and fishes are rich sources of linolenic acid.
Application
Linolenic acid has been used:
  • to assess the total antioxidative activity of serum[1] and bacteria
  • in palleroni chamber assay
  • to prepare free fatty acid mixture
Biochem/physiol Actions
An ω-3 fatty acid that serves as a precursor to eicosapentaenoic acid (EPA) but not docosahexaenoic acid. Conversion is greater in women than men, and conversely, β-oxidation metabolism is greater in men than women.
Linolenic acid is involved in the formation of highly unsaturated fatty acid. It is essential for the development of skin, blood and neural cells. Linolenic acid is also associated with the organization of lipid membranes of neural synapses, pigment epithelial cells of retina and myocardial cells. It plays an important role in brain development and prostaglandin synthesis. Deficiency of essential fatty acid is related to skin disorders and growth retardation.
Packaging
Sealed ampule
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
621706216062240
assay
≥99%
assay
~70% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
-11 °C (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linolenic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it suitable for cell culture assays?
    1 answer
    1. This product has not been tested specifically for cell culture applications or the presence of endotoxin. However, the following article indicates that this material has been used successfully in cell culture studies. Please see the link below :
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/linolenic-acid
      Helpful?
  4. What is the biological source of this reagent?
    1 answer
    1. The biological source of this is plant source; linseed/flax seed oil. Please check the Certificate of Origin (lot specific) for more information.