Przejdź do
777331
Cy3-alkyne
for copper catalyzed click labeling
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
764,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
1810,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H73N5O10S3
Masa cząsteczkowa:
964.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C=C2N(CCCS([O-])(=O)=O)C3=CC=C(S(=O)([O-])=O)C=C3C/2(C)C)=[N+](CCCCCC(NCC#C)=O)C4=C1C=C(S(=O)([O-])=O)C=C4.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C35H43N3O10S3.2C6H15N/c1-6-19-36-33(39)14-8-7-9-20-37-29-17-15-25(50(43,44)45)23-27(29)34(2,3)31(37)12-10-13-32-35(4,5)28-24-26(51(46,47)48)16-18-30(28)38(32)21-11-22-49(40,41)42;2*1-4-7(5-2)6-3/h1,10,12-13,15-18,23-24H,7-9,11,14,19-22H2,2-5H3,(H3-,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48);2*4-6H2,1-3H3
InChI key
OZKAPYXVMSRMDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Alkyne modified cyanine dye. Can be used to detect or label azide-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility: DMSO, water, DMF, MeOH
Abs/Em: 553/566 nm
Extinction Coefficient: 151,000 cm-1M-1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
777358777315777323
description
for copper catalyzed click labeling
description
95% (HPLC)
description
90% (HPLC)
description
95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)