Przejdź do
P6188
Prostaglandin I2 sodium salt
≥96% (HPLC), synthetic, powder
Synonim(y):
(5Z,9α,11α,13E,15S)-6,9-Epoxy-11,15-dihydroxyprosta-5,13-dien-1-oic acid sodium salt, Epoprostenol sodium salt, PGI2-Na, Prostacyclin sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4710,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H31NaO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.45
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42020658
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.77
EC Number:
263-273-7
Beilstein/REAXYS Number:
6472195
4710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 1 mg/mL (Hydrolyzes to 6-ketoprostaglandin F in aqueous solution.), ethanol: 50 mg/mL
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@@](O/2)([H])[C@]1([H])CC2=C\CCCC(O)=O.[Na]
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-8-15(21)10-11-16-17(22)12-18-20(16)14(13-25-18)7-5-6-9-19(23)24;/h7,10-11,15-18,20-22H,2-6,8-9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,14-7-;/t15-,16-,17+,18-,20+;/m0./s1
InChI key
OURCVRVJQMLUNA-QFDVFERUSA-M
Application
Prostaglandin I2 sodium salt has been used:
  • in the preparation of stock solution for platelet washing procedure
  • as supplement in platelet-rich-plasma, for platelet preparation
  • to prevent platelet activation
Biochem/physiol Actions
Prostacyclin therapy improves hemodynamics in pulmonary arterial hypertension.
Prostacyclin is a short-lived product of the cyclooxygenase pathway in vascular endothelial cells. It is a potent inhibitor of platelet aggregation by antagonizing thromboxane A2 and stimulating platelet adenylyl cyclase. Nitric oxide is also produced in vascular endothelium where it inhibits platelet aggregation, regulates inducible cyclooxygenase production, and may work synergistically with prostacyclin to attenuate the thrombotic process. Prostacyclin is vasoprotective, protecting arterial walls from injury-induced lesions and cytoprotective in the liver and gastrointestinal tract.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5640P0424P5069
description
≥96% (HPLC), synthetic, powder
description
≥93% (HPLC), synthetic
description
≥99%, synthetic, powder
description
synthetic, suitable for cell culture
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
H2O: 1 mg/mL (Hydrolyzes to 6-ketoprostaglandin F in aqueous solution.), ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin I2 sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)