Przejdź do
P8908
Prostaglandin E1
synthetic, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
(11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-enoic acid, Alprostadil, PGE1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.48
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-017-2
Beilstein/REAXYS Number:
5294062
MDL number:
eCl@ss:
42020658
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
5100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
0.25-100 ng/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI key
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
General description
Prostaglandin E1 (PGE1) is a vasodilator.
Application
Prostaglandin E1 may be used in cell culture to protect human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) from injury induced by hydrogen peroxide.
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin E1 (PGE1) aids in the relaxation of corporal cavernosal tissue. It helps to preserve the patency of the ductus arteriosus. It is used to treat erectile dysfunction (ED).
Physical form
powder-0 °C; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7527P5515538903
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥60% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
(powder to crystals)
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin E1
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)