Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
757,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL
functional group
ketone
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C1\C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4-/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
InChI key
WDXRGPWQVHZTQJ-AUKWTSKRSA-N
Biochem/physiol Actions
Naturally occuring bioactive plant sterol isolated from the gum resin of guggul (Commiphora wightii). Antihyperlipidemic. Induces the expression of human CYP3A.
Naturally occuring bioactive plant sterol isolated from the gum resin of guggul (Commiphora wightii). Antihyperlipidemic. Induces the expression of human CYP3A.. Guggulsterone potently reverses multi-drug resistance in a number of human cancer cell lines, extending the efficacy of chemotherapy.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥89% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
| solubility DMSO: soluble 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?