Kluczowe dokumenty
P5881
Piperidine
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Hexahydropyridine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
23 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Klucz InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?